Merck
152250
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzotrifluoride
98%
Synonim(y):
2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
gęstość
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
KALSHRGEFLVFHE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-dichlorobenzotrifluorek (2,4-dichloro-α,α,α-trifluorotoluen) był jednym ze związków obecnych w rybach rzeki Niagara zidentyfikowanych za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej ze spektrometrią masową.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M P Yurawecz
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 62(1), 36-40 (1979-01-01)
Several unknown halogenated compounds were detected in Niagara River fish using a method similar to the AOAC multiresidue method for chlorinated pesticides in high-moisture foods. From gas-liquid chromatographic-mass spectrometric (GLC/MS) data and GLC retention times on 3 columns, 7 of