Merck
235806
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzotrifluoride
97%
Synonim(y):
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
1.6 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
tw
173-174 °C (lit.)
mp
−13-−12 °C (lit.)
gęstość
1.478 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
XILPLWOGHPSJBK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,4-Dichlorobenzotrifluoride has been used in the preparation of:
  • 3,4-difluorobenzotrifluoride by a KF exchange reaction
  • 2-chloro-4-trifluoromethylphenyl 4-nitrophenylether (RH-2512), potential diphenyl ether herbicide
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New potent diphenyl ether herbicides.
R Y Yih et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 23(3), 592-593 (1975-05-01)
Aromatic fluorine chemistry. Part 1. 3, 4-Difluorobenzoic acid and derivatives via 3, 4-difluorobenzotrifluoride.
Pews RG, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 50(3), 365-370 (1990)