Kluczowe dokumenty
160954
Methyl 4-nitrobenzenesulfonate
99%
Synonim(y):
Nosylan metylu, P-nitrobenzenosulfonian metylu, P-nitrotosylan metylu
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
mp
89-92 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: soluble 5%, clear, faintly yellow to greenish-yellow
grupa funkcyjna
nitro
sulfonic acid
ciąg SMILES
COS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO5S/c1-13-14(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
RMNJNEUWTBBZPT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?