Merck
700509
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 nosylate (methyl 4-nitrobenzenesulfonate)
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC6H4D3NO5S
Masa cząsteczkowa:
221.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
99 atom % D
Postać
powder
mp
89-92  °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO5S/c1-13-14(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3/i1+1D3
Klucz InChI
RMNJNEUWTBBZPT-KQORAOOSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)