Kluczowe dokumenty
160938
Resolve-Al EuFOD
99%
Synonim(y):
Eu(fod)3, Europium(III)-tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionate), Sievers’ Reagent, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: erbium
reagent type: catalyst
mp
203-207 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(\O[Eu](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C10H11F7O2.Eu/c3*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h3*4,18H,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*5-4-;
Klucz InChI
PTQJQBFRLLGICD-VNGPFPIXSA-K
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?