Kluczowe dokumenty
157457
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
98%
Synonim(y):
3,5-Di-t-butyl-o-quinone, 3,5-bis(1,1-dimetyloetylo)-3,5-cykloheksadien-1,2-dion, 3,5-di-tert-butylo-1,2-benzochinon, 3,5-di-tert-butylo-o-chinon, 3,5-di-tert-butylochinon, 3,5-di-tert-butylocykloheksa-3,5-dien-1,2-dion, 3,5-ditert-butylocykloheksa-3,5-dien-1,2-dion, 4,6-di-tert-butylo-1,2-benzochinon, 4,6-di-tert-butylo-o-benzochinon
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
112-114 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)11(15)8-9/h7-8H,1-6H3
Klucz InChI
NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?