Kluczowe dokumenty
159328
1,4-Dichloro-2-butene (cis+trans)
technical grade, 90%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(Cl)=C/CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-4(6)2-3-5/h2H,3H2,1H3/b4-2+
Klucz InChI
WLIADPFXSACYLS-DUXPYHPUSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?