Kluczowe dokumenty
156388
Pentafluorophenylhydrazine
97%
Synonim(y):
(Perfluorophenyl)hydrazine, NSC 88334, PFPH
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
74-76 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydrazine
ciąg SMILES
NNc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F5N2/c7-1-2(8)4(10)6(13-12)5(11)3(1)9/h13H,12H2
Klucz InChI
BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?