Kluczowe dokumenty
15533
Boc-Abu-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-(Boc-amino)butyric acid, Boc-L-2-aminobutyric acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −18.5±2°, c = 1% in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
PNFVIPIQXAIUAY-LURJTMIESA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?