Merck
153613
Sigma-Aldrich
Pentamethylbenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H(CH3)5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.24
Beilstein:
1905349
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
bp
231 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
gęstość
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(C)c(C)c1C
InChI
1S/C11H16/c1-7-6-8(2)10(4)11(5)9(7)3/h6H,1-5H3
Klucz InChI
BEZDDPMMPIDMGJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Pentametylobenzen został użyty do przygotowania mieszaniny nitropentametylobenzenu i azotanu 2,3,4,5-tetrametylobenzylu. Użyto go również do przygotowania propenu.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Anomalous Products Obtained by Nitration of Pentamethylbenzene, Pentaethylbenzene, and Some Mixed Penta-alkylbenzenes.
Suzuki H and Nakamura K.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 43(2), 473-473 (1970)
B J Cochrane et al.
Biochemical pharmacology, 35(10), 1679-1684 (1986-05-15)
The enzyme glutathione-S-transferase, which plays a crucial role in xenobiotic detoxification, was investigated in Drosophila melanogaster. Based upon examination of substrate specificities and pH optima, it was observed that the enzyme in Drosophila is considerably more restricted in its activities
Danielle Brown et al.
Archives of insect biochemistry and physiology, 53(3), 119-124 (2003-06-18)
The cytochrome P450 monooxygenases are an important metabolic system whose level of activity can be influenced by several dietary constituents. We examined the effects of six known P450 inducers on the levels of total cytochromes P450, cytochrome b(5), and six
Induction of hepatic microsomal cytochrome P-450 and associated monooxygenases by pentamethylbenzene in the rat.
M S Denison et al.
Biochemical pharmacology, 32(17), 2610-2611 (1983-09-01)
Xinghui Qiu et al.
Journal of economic entomology, 96(4), 1283-1289 (2003-09-25)
Differences in the microsomal P450 monooxygenase system and its inducibility by pentamethylbenzene (PMB) and naphathalene (NA) were investigated in midgut and fatbody tissues of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Boddie), larvae. Orthogonal array design was used to establish the optimal