Merck
153591
Sigma-Aldrich
Diphenylcarbamoyl chloride
98%
Synonim(y):
Chloroformic acid diphenylamide, Diphenylcarbamic chloride, NSC 6788
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2NCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.68
Beilstein:
515312
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
rozpuszczalność
organic solvents: soluble
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
XNBKKRFABABBPM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Diphenylcarbamoyl chloride was used to isolate peptido-keratan sulphate fragments from bovine intervertebral discs.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J M Dickenson et al.
The Biochemical journal, 282 ( Pt 1), 267-271 (1992-02-15)
Peptido-keratan sulphate fragments were isolated from the nucleus pulposus of bovine intervertebral discs (2-year-old animals) after digestion with chondroitin ABC lyase followed by digestion with diphenylcarbamoyl chloride-treated trypsin of A1D1 proteoglycans and gel-permeation chromatography on Sepharose CL-6B. The peptido-keratan sulphate