Merck
150525
Sigma-Aldrich
trans-β-Styrenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHSO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
85-88 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])S(Cl)(=O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Klucz InChI
ONWRSBMOCIQLRK-VOTSOKGWSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zoon H Ryu et al.
International journal of molecular sciences, 9(12), 2639-2657 (2009-03-31)
Additional specific rates of solvolysis have been determined, mainly in fluoroalcohol containing solvents, for benzenesulfonyl chloride (1) and p-nitrobenzene-sulfonyl chloride (2). For trans-beta-styrenesulfonyl chloride (3), a study has been carried out in 43 pure and binary solvents, covering a wide