Merck
149446
Sigma-Aldrich
1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
98%
Synonim(y):
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5155 (lit.)
bp
100-110 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CCN(C1)C2=CCCC2
InChI
1S/C9H15N/c1-2-6-9(5-1)10-7-3-4-8-10/h5H,1-4,6-8H2
Klucz InChI
KOFSFYBXUYHNJL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-pyrrolidino-1-cyclopentene was used in the synthesis of halichlorine, pinnaic acid, and tauropinnaic acid.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hamish S Christie et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(33), 12079-12084 (2004-08-10)
The related marine natural products halichlorine, pinnaic acid, and tauropinnaic acid have been synthesized. The described route provided access to all three compounds from a common, late-stage intermediate. The synthesis began with 1-pyrrolidino-1-cyclopentene from which an intermediate possessing the three