Próba
97%
Postać
solid
mp
118-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
IHMQOBPGHZFGLC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3