Merck
143626
Sigma-Aldrich
m-Tolyl isocyanate
99%
Synonim(y):
3-Methylphenyl isocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Beilstein:
386149
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5305 (lit.)
bp
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
CPPGZWWUPFWALU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian m-tolu ulega reakcji polimeryzacji, tworząc odpowiednie polimery przy użyciu izopropionianu lantanu jako inicjatora.
Zastosowanie
Izocyjanian m-tolu został użyty jako odczynnik podczas syntezy analogu C5-cykloheksylowego antagonisty receptora cholecystokininy typu B L-365,260.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L-708,474: The C5-cyclohexyl analogue of L-365,260, a selective high affinity ligand for the CCKB/gastrin receptor.
Chambers MS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3(10), 1919-1924 (1993)
Lanthanoid isopropoxide as a novel initiator for anionic polymerization of isocyanates.
Fukuwatari N, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 17(1), 1-7 (1996)