Merck
138053
Sigma-Aldrich
1-Adamantanecarbonitrile
97%
Synonim(y):
1-Cyanoadamantane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
193-196 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
Klucz InChI
FQFZASRJFRAEIH-BIBSGERRSA-N
Opis ogólny
1-Adamantanecarbonitrile reacts with W2(OCMe3)6 to yield W(CAd)(OCMe3)3 (Ad=1-adamantyl).
Zastosowanie
1-Adamantanecarbonitrile was used as starting reagent for the synthesis of adamantyl-l,3,4-oxathiazol-2-one.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
α-Hydrogen migration reactions in tungsten (VI) cyclopentadienyl alkylidyne complexes.
Warren TH, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 569(1), 125-137 (1998)
The selective complexation of adamantane nitriles by tungsten pentacarbonyl.
Jefford VJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 74(1), 107-113 (1996)
M Flämig et al.
The Journal of chemical physics, 151(22), 224507-224507 (2019-12-16)
The dynamics of cyanoadamantane (CN-ADA) in its plastically crystalline phase encompasses three processes: overall tumbling of the rigid molecule, rotation around the molecular symmetry axis, and vacancy diffusion. This makes CN-ADA a prototypical case to be studied by field-cycling as