Kluczowe dokumenty
137847
2-Methyl-3-nitrobenzoic acid
99%
Synonim(y):
3-Nitro-o-toluic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Beilstein:
2050096
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
mp
182-184 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(cccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
YPQAFWHSMWWPLX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kwas 2-metylo-3-nitrobenzoesowy został użyty jako odczynnik wyjściowy w syntezie 2-metylo-3-nitrobenzoesanu metylu i 2,3-niepodstawionych indoli.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthesis of (2S)-2-amino-3-(1H-4-indolyl) propanoic acid, a novel tryptophan analog for structural modification of bioactive peptides.
Fauq AH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(23), 4127-4134 (1998)
Palladium-catalyzed coupling of 2-bromoanilines with vinylstannanes. A regiocontrolled synthesis of substituted indoles.
Krolski ME, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(6), 1170-1176 (1988)