Key Documents
136883
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
98%
Synonim(y):
3,5-Dinitro-4-methylbenzoic acid, 3,5-Dinitro-p-toluic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
155-158 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 250 mg/10 mL, clear, faintly yellow to yellow
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-4-6(9(13)14)2-5(8(11)12)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
LZWWZQXBKVZKIP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)