Merck
135186
Sigma-Aldrich
Diisobutylamine
99%
Synonim(y):
2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-1-propanamine, N,N-Bis(2-methylpropyl)amine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2NHCH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
Beilstein:
1209251
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4081 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
mp
−77 °C (lit.)
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)CNCC(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
NJBCRXCAPCODGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diisobutylamine forms crystalline adducts with zinc and copper(II)-dithiocarbamate complexes.
Zastosowanie
Diisobutylamine was used to study the effect of achiral amine on hydrogenation of ethyl pyruvate over cinchonidine-Pt/Al2O3 catalyst system.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Influence of achiral amine additives on the Orito's reaction.
Talas E, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 357, 87-94 (2012)
Adducts of zinc and copper (II) dialkyldithiocarbamate complexes with dibutyl-and diisobutylamines: Synthesis, structures, EPR and solid-state natural abundance 13C and 15N CP/MAS NMR spectra.
Ivanov AV, et al.
Russian Journal of Coordination Chemistry, 33(4), 233-243 (2007)
Sarah Otto et al.
Carbohydrate polymers, 254, 117280-117280 (2020-12-29)
Polysaccharides have been used widely in many industries, from food technology and mining to cosmetics and biomedical applications. Over recent years there has been growing interest in the development of responsive polysaccharides with unique and switchable properties, particularly systems that