Kluczowe dokumenty
128201
N-Ethyl-o-crotonotoluidide
97%
Synonim(y):
N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
About This Item
Polecane produkty
opis
predominantly trans
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
bp
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble
methanol: soluble
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
Klucz InChI
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?