Kluczowe dokumenty
Y0002338
Crotamiton do identyfikacji szczytów
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Ethyl-o-crotonotoluidide, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
opis
predominantly trans
rodzina API
crotamiton
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
bp
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
Klucz InChI
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)