Key Documents
F0285200
Flurbiprofen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, L-790,330
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
flurbiprofen
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
110-112 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)