Kluczowe dokumenty
Y0002123
Benzydamine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Benzyl-3-(3-[dimethylamino]propoxy)-1H-indazole
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
benzydamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002123 |