Kluczowe dokumenty
B5524
Benzydamine hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
1-Benzyl-3-(3-[dimethylamino]propoxy)-1H-indazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)