Merck
722219
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-hydroxy-1H-indazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
165-169 °C
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Oc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2O/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,17)
Klucz InChI
SXPJFDSMKWLOAB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-performance liquid chromatographic determination of 1-benzyl-1H-indazol-3-ol in benzydamine in pharmaceutical formulations.
G Carlucci et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 14(5), 655-657 (1996-03-01)