Merck
560162
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH3)C6H3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
152-156 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 3-bromo-2-metylobenzoesowy może być stosowany do syntezy 4-(bromoacetylo)izoindolin-1-onu i izokumaryn.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mapping the ATP-binding domain of DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) with coumarin-and isocoumarin-derived inhibitors.
Payne SL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(12), 3649-3653 (2010)
New anti-viral drugs for the treatment of the common cold.
Maugeri C, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(6), 3091-3107 (2008)