Kluczowe dokumenty
Y0002118
Benzydamine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.41
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
benzydamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+H](CCCOc1n[n](c3c1cccc3)Cc2ccccc2)(C)C
InChI
1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Benzydamina dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)