Merck
Y0002128
Carmustine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9Cl2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
carmustine
Formularz
(Oily liquid to amorphous solid)
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
30 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
Klucz InChI
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GSR(2936)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Carmustine EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Y0002128