Merck
123757
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2-pyrrolidinone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.552 (lit.)
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
O=C1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c13-11-7-4-8-12(11)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
Klucz InChI
LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Benzyl-2-pyrrolidinone undergoes reduction in THF with lithium N,N-dialkylaminoborohydrides to yield N-benzylpyrrolidine.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J M Flaniken et al.
Organic letters, 1(5), 799-801 (2005-08-25)
[reaction: see text] Various five- and six-membered N-alkyl lactams were reduced to the corresponding cyclic amines using lithium N,N-dialkylaminoborohydrides (LAB). Most of the reductions were essentially complete after refluxing in THF for 2 h. The cyclic amine products were easily