About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2CH(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
gęstość
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
hydroxyl
ciąg SMILES
OC(CC=C)C=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-4,6-7H,1-2,5H2
Klucz InChI
SZYLTIUVWARXOO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,5-heksadien-3-ol jest odczynnikiem wyjściowym do enancjoselektywnej syntezy (+)-rogioloksepanu A. Ulega on kinetycznej rezolucji Sharplessa i metatezie z zamknięciem pierścienia, dając dziewięcioczłonowy oksocen.
Zastosowanie
1,5-heksadien-3-ol został użyty w syntezie (+)-obtusenyny.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Induction of rejection of successful allografts of rat islets by donor peritoneal exudate cells.
P E Lacy et al.
Transplantation, 28(5), 415-420 (1979-11-01)
Michael T Crimmins et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(25), 7592-7595 (2003-06-19)
A total synthesis of the laurencia metabolite (+)-obtusenyne has been completed. The key steps include a Sharpless kinetic resolution and an asymmetric glycolate alkylation to establish the stereogenic centers adjacent to the ether linkage and a ring-closing metathesis reaction to
Yan-Lun Ju et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 130, 501-510 (2018-08-11)
Grapes are one of the most important fruits because of their economic and nutritional benefits, and grapevines are widely cultivated in arid and semi-arid areas. Therefore, it is critical to study the mechanism by which grapevines respond to water stress.