Kluczowe dokumenty
118303
1,9-Decadiene
97%
Synonim(y):
Deca-1,9-diene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
gęstość
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ciąg SMILES
C=CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Klucz InChI
NLDGJRWPPOSWLC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?