Merck
118451
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylpentane
99%
Synonim(y):
3,3-Dimethylpentane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2C(CH3)2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Beilstein:
1696854
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
2.77 psi ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
granice wybuchowości
~7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.392 (lit.)
bp
86 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
gęstość
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)(C)CC
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,3-Dimethylpentane isomerizes via a methyl shift mechanism on oxygen-exposed tungsten carbides.
Zastosowanie
3,3-Dimethylpentane was used in the development and evaluation of the epiocular-eye irritation test.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 39(4), 339-364 (2011-09-29)
The recently implemented 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH legislation have heightened the need for in vitro ocular test methods. To address this need, the EpiOcular(TM) eye irritation test (EpiOcular-EIT), which utilises the normal (non-transformed)
Reactions of neopentane, methylcyclohexane, and 3, 3-dimethylpentane on tungsten carbides: The effect of surface oxygen on reaction pathways.
Ribeiro FH, et al.
J. Catal., 130(1), 86-105 (1991)
Protokoły
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane