Merck
111457
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylhexane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
Beilstein:
1696861
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
1.22 psi ( 37.7 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.393 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
gęstość
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
FLTJDUOFAQWHDF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2-dimetyloheksan jest jednym z produktów wyładowania koronowego symulowanej atmosfery Tytana (2% argonu w azocie i 10% metanu) przy 500 Torr i 298 K (przy użyciu technik GC-FTIR-MS). Został on wykorzystany do badania adsorpcji liniowych i rozgałęzionych alkanów na mikroporowatym materiale krzemoglinofosforanowym (SAPO-5) przy użyciu technik chromatograficznych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Navarro-Gonzalez et al.
Advances in space research : the official journal of the Committee on Space Research (COSPAR), 19(7), 1121-1133 (1997-01-01)
The atmosphere of Titan is constantly bombarded by galactic cosmic rays and Saturnian magnetospheric electrons causing the formation of free electrons and primary ions, which are then stabilized by ion cluster formation and charging of aerosols. These charged particles accumulate
Todd C Atwood et al.
Scientific reports, 7(1), 13193-13193 (2017-10-19)
Recent decline of sea ice habitat has coincided with increased use of land by polar bears (Ursus maritimus) from the southern Beaufort Sea (SB), which may alter the risks of exposure to pathogens and contaminants. We assayed blood samples from
Fangyuan Zhou et al.
The ISME journal, 11(12), 2809-2820 (2017-08-12)
Interactions among microbial symbionts have multiple roles in the maintenance of insect-microbe symbiosis. However, signals mediating microbial interactions have been scarcely studied. In the classical model system of bark beetles and fungal associates, fungi increase the fitness of insects. However
Kunchit Judprasong et al.
Food chemistry, 238, 173-179 (2017-09-05)
This study determined nutrients, chemical contaminants, (insecticide residues and heavy metals), and natural toxic substances (nitrate, nitrite, cyanide, oxalate, phytate, and trypsin inhibitor) in tubers of Jerusalem artichokes-Kaentawan in the Thai language-grown in four major provinces in Thailand. They were
Xue Xiong et al.
Journal of chromatography. A, 1567, 191-197 (2018-08-14)
This work describes the separation performance of utilizing hexagonal boron nitride (h-BN) as the stationary phase for capillary gas chromatography (GC). The statically coated h-BN column showed moderate polarity and achieved column efficiencies of 3455 plates/m and 3800 plates/m for
Protokoły
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane