Merck
115843
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-nitroaniline
97%
Synonim(y):
2-Amino-6-nitrotoluene, 3-Nitro-o-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
388393
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
305 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(N)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
Klucz InChI
HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Amino-6-nitrotoluen (2-metylo-3-nitroanilina) wykazuje woltamperometrię strippingową, która została zbadana przy użyciu elektrody z pasty węglowej modyfikowanej C(18).
Zastosowanie
2-Amino-6-nitrotoluen (2-Metylo-3-nitroanilina) został użyty jako standard podczas oceny potencjału degradacji związków nitroaromatycznych przez rodzime mikroorganizmy.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P M Bradley et al.
Applied and environmental microbiology, 60(6), 2170-2175 (1994-06-01)
Microorganisms indigenous to surface soils and aquifer materials collected at a munitions-contaminated site transformed 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT), and 2,6-dinitrotoluene (2,6-DNT) to amino-nitro intermediates within 20 to 70 days. Carbon mineralization studies with both unlabeled (TNT, 2,4-DNT, and 2,6-DNT) and
C Faller et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 356(3-4), 279-283 (1996-09-01)
The stripping voltammetric behaviour of Ioxynil and 2-methyl-3-nitroaniline has been studied by means of a C(18) modified carbon paste electrode. The analytes are preconcentrated under open-circuit conditions (Ioxynil at pH 3.9; 2-methyl-3-nitroaniline at pH 10). For the determination of Ioxynil
G L Kedderis et al.
Biochemical and biophysical research communications, 113(2), 433-438 (1983-06-15)
Inhibition studies were used to investigate the identity of the microsomal enzyme(s) responsible for the NADPH-dependent N-hydroxylation of 2-amino-6-nitrotoluene. The N-hydroxylation reaction was inhibited by several cytochrome P-450 inhibitors as well as by methimazole, a substrate for flavin-containing monooxygenase. Heat
[Different frequency of induction of liver tumors in reciprocal murine hybrids].
V I Kaledin et al.
Doklady Akademii nauk, 348(1), 129-131 (1996-05-01)
Zhenggong Wang et al.
ChemSusChem, 11(16), 2744-2751 (2018-05-29)
Polyimide-based materials provide attractive chemistries for the development of gas-separation membranes. Modification of inter- and intra-chain interactions is a route to improve the separation performance. In this work, copolyimides with Tröger's base (TB) monomers are designed and synthesized. In particular