Kluczowe dokumenty
113409
5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
95%
Synonim(y):
6-Nitro-m-toluic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Beilstein:
1959031
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
134-136 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-2-3-7(9(12)13)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
QRRSIFNWHCKMSW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kwas 5-metylo-2-nitrobenzoesowy jest stosowany do wytwarzania karbaminianu metylo-N-(5-metylo-2-nitrofenylo).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
New preparation of benzo-2, 1, 3-oxadiazoles (benzofurazans).
Prokipcak JM and Forte PA.
Canadian Journal of Chemistry, 48(19), 3059-3063 (1970)