Kluczowe dokumenty
100528
4′-Aminoacetanilide
99%
Synonim(y):
N-(4-Aminophenyl)acetamide, N-Acetyl-p-phenylenediamine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Beilstein:
742888
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
164-167 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
383.0 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
195 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Jennifer Hennen et al.
ALTEX, 34(2), 279-288 (2016-10-22)
In vitro approaches to address key steps of chemical-induced skin sensitization have been developed, but there is uncertainty how keratinocytes, which play a crucial role not only regarding xenobiotic metabolism but also skin inflammation, impact on a chemical's potential and
Chad D Iverson et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 186-193 (2015-10-28)
Porous graphitic carbon (PGC) is an increasingly popular and attractive phase for HPLC on account of its chemical and thermal stability, and its unique separation mechanism. However, native PGC is strongly hydrophobic and in some instances excessively retentive. As part
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L169382-1EA | |
100528-100G | 4061838663733 |
100528-1KG |