Merck
ADC Manufacturing
Ilustracja przedstawiająca koniugat przeciwciało-lek (ADC) stosowany do dostarczania wysoce aktywnych składników farmaceutycznych.
Technologia koniugacji przeciwciał z lekami (ADC) wykorzystuje przeciwciała monoklonalne (mAbs) do dostarczania silnych, wysoce aktywnych składników farmaceutycznych (HPAPI) do komórek docelowych. W postaci skoniugowanej, HPAPI wykazują selektywną cytotoksyczność, która może uchronić komórki niedocelowe przed toksycznymi skutkami. 
Realizacja ogromnego potencjału technologii ADC jest jednak trudna i złożona. Zaawansowane zestawy produkcyjne i dedykowany sprzęt są niezbędne do scharakteryzowania cząsteczki i wykazania jej czystości, jednorodności i stabilności. Skuteczne połączenie unikalnego, ukierunkowanego na nowotwór mAb z silnym, zabijającym komórki cytotoksycznym lekiem małocząsteczkowym to dopiero początek - zaspokojenie potrzeb produkcyjnych ADC wymaga kompleksowego portfolio produktów i szerokiej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju, produkcji i testowania małych i dużych cząsteczek.  
Powiązane artykuły techniczne
Powiązane zasoby dotyczące produktów
Strona 1 z 4
Klucze do silnego partnerstwa ADC
Płynny łańcuch dostaw od sekwencji genów do testów stabilności końcowego produktu leczniczego może skrócić czas wprowadzenia na rynek poprzez zminimalizowanie złożoności rozwoju i produkcji.
  • Doświadczenie w opracowywaniu i produkcji mAb, cząsteczek o wysokiej sile działania, łączników i koniugacji
  • Doświadczenie w opracowywaniu procesów dla szerokiej gamy leków biologicznych, a także koniugacji różnych konstruktów
  • Zespoły projektowe z wszechstronnym doświadczeniem i historią udanych projektów
  • Rozbudowane możliwości testowania analitycznego i dedykowany sprzęt
  • Rozszerzone strategie hermetyzacji w celu ochrony operatorów i środowiska przed wszelkimi zanieczyszczeniami
Przepływ pracy
Od linii komórkowej do usług produkcji mAb
Od linii komórkowej do usług produkcji mAb
Zaczynając od początkowej linii komórkowej, opracowano skalowalny szablon procesu do produkcji partii cGMP przeciwciała monoklonalnego (mAb).
    Znalezienie brakującego ogniwa do zasilania ładunku
    Wysoce aktywny ładunek użyteczny i środek wiążący lek są dopasowywane do mAb w celu ostatecznej koniugacji w przeciwciało.
    Monodyspersyjne i aktywowane PEG lub technologia Chetosensar™ mogą rozwiązać wyzwania związane z rozpuszczalnością podczas odkrywania i opracowywania leków. Zaawansowane półprodukty ładunku użytecznego dla najpopularniejszych klas ładunków użytecznych mogą pomóc w skróceniu czasu rozwoju.
      Łączenie kropek z usługami koniugacji
      Opracowane składniki linii komórkowej, przeciwciała, ładunku i łącznika łączą się ze sobą podczas koniugacji i/lub biokoniugacji.
        Usługi testowania substancji leczniczych luzem (BDS) ADC
        BDS, a także końcowy produkt leczniczy przechodzą szeroko zakrojone testy analityczne, w tym testy stabilności i uwalniania.
          Koniugacja z cząsteczką cytotoksyczną
          Połączenie między przeciwciałem a wysoce aktywnym ładunkiem jest krytycznym elementem ADC, wymagającym szerokiej gamy produktów i chemikaliów.
            Chromatografia (opcjonalnie)
            Opcjonalny etap chromatograficzny może być wykorzystany do usuwania gatunków o wysokiej masie cząsteczkowej, takich jak agregaty przeciwciał i pozostałości wolnego leku, jednocześnie wspierając optymalizację stosunku lek-przeciwciało (DAR) i kontrolę polidyspersyjności.
            Żywica Eshmuno® CMX została zaprojektowana do wysoce selektywnej chromatografii w trybie mieszanym.
              Ultrafiltracja/diafiltracja
              Usunięcie pozostałości rozpuszczalnika i wolnego leku po koniugacji jest konieczne przed przygotowaniem końcowej formulacji o pożądanym stężeniu i buforze.
              Kapsułka Pellicon® jest pierwszym tego rodzaju - prawdziwym jednorazowym urządzeniem TFF, które jest gotowe do przetwarzania ADC w ciągu kilku minut.
                Filtracja sterylna
                Filtracja na poziomie sterylizacji podlega coraz intensywniejszej kontroli organów regulacyjnych, które wymagają wysokiego stopnia zapewnienia sterylności.
                  ADC BDS Final Fill and Formulation
                  BDS jest przygotowywany do ostatecznej i unikalnej formulacji. Preferowana jest liofilizowana postać dawkowania, która zwykle zawiera bufor, stabilizator (np. trehalozę lub sacharozę) i środek powierzchniowo czynny.