Merck
HPLCによるアスパラギン酸エナンチオマーの微量分析、Astec® CLC-L
HPLCによるアスパラギン酸エナンチオマーの微量分析、Astec® CLC-L application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
DL-アスパラギン酸 カリウム塩
L-アスパラギン酸 カリウム塩
≥98% (HPLC)
DL-アスパラギン酸
≥99% (TLC)
L-アスパラギン酸
reagent grade, ≥98% (HPLC)
L-アスパラギン酸
BioXtra, ≥99% (HPLC)
DL-アスパラギン酸 カリウム塩 ヘミ水和物
≥98.0% (NT)
DL-アスパラギン酸 マグネシウム塩
≥98.0%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CLC-L Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Astec CLC-L, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53123AST)
mobile phase
5 mM copper sulfate
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
10 μL
sample
5 mg/mL in water