Merck
53123AST
Supelco
Astec® CLC-L Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
Liquid Chromatography Chiral Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Astec® CLC-L Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L32
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
chiral bidentate ligand (L-form), requires 5 mM CuSO4 phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
3.5-7
分離法
chiral
詳細
CLCカラムは、Davankovが報告した銅配位子を用いた固定相の概念を応用して、光学異性体を分離するものです (1)。分子量の小さいキラル二座配位子をセレクターとしてシリカ表面に付着させており、硫酸銅を含む溶液を移動相に用います。銅イオンは固定相上のキラルセレクターや分析対象化合物上のカルボン酸官能基と配位結合して、溶液中に一過性にジアステレオマー化合物が生成します。また、CLCカラムには、少量の酸でも、UV発色基を導入せずに254 nmで検出できるという利点があります。CLCカラムは、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、マンデル酸などのヒドロキシ酸類、アミノ酸、その他のアミン類のほか、アミノアルコールなどの二官能性のラセミ体の分析に最適です。銅錯体はUV 254 nmで検出されるため、プロリンとアスパラギン酸は特に、CLCカラムを用いた低濃度検出に適しています。 CLC-DでもCLC-Lでも、5 mM CuSO4を用いて分析できますが、CLC-DとCLC-Lでは通常、溶出順序が逆になります。理論的には、銅イオンと完全に配位結合することができるのであれば、どのような分析対象化合物も分析することができます。CLCカラムには2種類あり、溶出順が逆になります。CLC-Dカラムでは、酒石酸以外は通常、L体がD体より先に溶出します。CLC-Lカラムでは順序が逆になり、D体がL体より先に溶出します。
特長:
  • α-ヒドロキシカルボン酸、アミノ酸、その他のα-二官能化合物を分離
  • 単純な移動相で高い選択性
  • 銅錯体はUV 254 nmで検出
  • CLC-LとCLC-Dでは、溶出順序が逆
  • 優れた再現性
·
(1) Davankov, V. A.; Rogozhin, S. V. Ligand chromatography as a novel method for the investigation of mixed complexes:Stereoselective effects in a-amino acid copper(II) complexes. J. Chrom. A. 1971, 60, 284-312.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The synthesis and initial characterization of an immobilized DNA unwinding element binding (DUE-B) protein chromatographic stationary phase
Moaddel, Ruin, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 820 (2), 197-203 (2005)
Shuang Ping Liu et al.
Journal of biotechnology, 186, 91-97 (2014-07-11)
The aproteinogenic amino acid L-phenylglycine (L-Phg) is an important side chain building block for the preparation of several antibiotics and taxol. To biosynthesis L-Phg from glucose, an engineered Escherichia coli containing L-Phg synthetic genes was firstly developed by an L-phenylalanine
プロトコル
関連コンテンツ
Astec CLC Copper Ligand Exchange Chiral HPLC Columns. The Astec CLC phases are based on coupling an enantiomeric form of an amine to a proprietary Astec derivative to create an appropriate distance for copper coupling.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC