Merck
G004664
HPLCによるアスパラギン酸エナンチオマーの微量分析、Astec® CLC-L
application for HPLC
別名:
アスパラギン酸エナンチオマー微量分析(カラム:Astec® CLC-L)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec CLC-L, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in water
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    DL-Aspartic acid, ≥99% (TLC)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)