Merck
11240
Sigma-Aldrich
DL-アスパラギン酸 カリウム塩 ヘミ水和物
≥98.0% (NT)
別名:
Potassium DL-aspartate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH(NH2)CH2COOK · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
180.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0% (NT)
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.[K+].[K+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C4H7NO4.2K.H2O/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;;2*+1;/p-2
InChI Key
YKZPPPNXRZHVGX-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11240-BULK:
11240-VAR:
11240-100G:
11240-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)