Merck
11270
Sigma-Aldrich
DL-アスパラギン酸 マグネシウム塩
≥98.0%
別名:
Magnesium DL-aspartate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[HOOCCH(NH2)CH2COO]2Mg · 4H2O
CAS番号:
分子量:
360.56
Beilstein:
6029702
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
DL-アスパラギン酸 マグネシウム塩, ≥98.0%
アッセイ
≥98.0%
形状
powder or crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(CC(N)C([O-])=O)=O.[Mg+2].C
InChI
1S/C4H7NO4.CH4.Mg/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H4;/q;;+2/p-1
InChI Key
YKAKEEZZQUOYRV-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11270-250G:
11270-BULK:
11270-1KG:
11270-50G:
11270-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1