Merck
HPLCによる乳酸エナンチオマーの微量分析、Astec® CLC-L
HPLCによる乳酸エナンチオマーの微量分析、Astec® CLC-L application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CLC-L Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
D-(−)-乳酸
≥90%
Lactic acid
meets USP testing specifications
L-(+)-乳酸
≥98%
L-(+)-乳酸
BioXtra, ≥98% (titration)
DL-乳酸
~90% (T)
L-(+)-乳酸
analytical standard
乳酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
CONDITIONS
column
Astec CLC-L, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53123AST)
mobile phase
5 mM copper sulfate
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
10 μL
sample
5 mg/mL in water