すべての画像(4)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
1720252
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
≥90%
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI Key
JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
乳酸は、有機合成(接着剤の製造)の試薬として使用されます。皮革工業、繊維工業、なめし加工業で使用されます。可塑剤、触媒、または酸性化剤として使用できます。乳酸は、たばこ製品の製造において香味料としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
動物では、乳酸は細胞増殖下および激しい運動などの嫌気性状態下で生成される代謝化合物です。乳酸は酸化されてピルビン酸に戻るか、糖新生を介してグルコースに変換されることができます。乳酸は、数種の哺乳類のニューロンにより、また脳の早期発達中に優先的に代謝されます。 D-乳酸の利用にはL-乳酸と比較して4倍の時間を要しましたが、いずれの異性体も腸から同じ速度で吸収されます。
アナリシスノート
D(−)乳酸脱水素酵素を使用して酵素的に定量されています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L0625-500MG:
L0625-VAR:
L0625-100MG:
L0625-BULK:
L0625-250MG:
L0625-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
F Cahit Tanyel et al.
Urologia internationalis, 70(3), 211-215 (2003-03-28)
Inguinal hernia and hydrocele are suggested to result from the persistence of smooth muscle (SM) which should undergo programmed cell death (PCD) after presenting transiently to propel the testis. Since Ca(2+) is involved in PCD, the Ca(2+) contents of the
Excretion of D-lactic acid by humans.
M A JUDGE et al.
The Journal of nutrition, 76, 310-313 (1962-03-01)
M Pedersen
Lung, 168 Suppl, 368-376 (1990-01-01)
The mucociliary clearance is an important part of the nonspecific defense mechanism of the human airways. Coordinated beats of cilia in the nose, trachea, and bronchi propel the mucous layer toward the pharynx, and with it inhaled microorganisms and other
Hisanori Hasegawa et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 377(5), 886-891 (2003-07-25)
d-Lactic and l-lactic acids were simultaneously determined by means of a column-switching high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection. As a fluorescence reagent, 4-nitro-7-piperazino-2,1,3-benzoxadiazole (NBD-PZ) was employed for the fluorescence derivatization of lactic acid. The proposed HPLC system adopted both
Pablo Alarcon et al.
Scientific reports, 9(1), 5452-5452 (2019-04-02)
Acute ruminal acidosis (ARA) is the result of increased intake of highly fermentable carbohydrates, which frequently occurs in dairy cattle and is associated with aseptic polysynovitis. To characterise the metabolic changes in the joints of animals with ARA, we performed
プロトコル
Separation of L-(+)-Lactic acid, analytical standard; D-(−)-Lactic acid, 93-107%
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)