Merck
G004399
HPLCによる乳酸エナンチオマーの分析、Astec® CLC-L and CLC-D
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec CLC-L and CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST, 53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Lactic acid, tested according to Ph.Eur.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)