HPLCによるN-アセチルフェニルアラニンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T
![HPLCによるN-アセチルフェニルアラニンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T application for HPLC](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/184/811/3fe89a06-a71d-439a-b833-0f1b6d7c5268/800/3fe89a06-a71d-439a-b833-0f1b6d7c5268.jpg)
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] 0.1% triethylamine acetate, pH 3.8; [B] ethanol; (20:80, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 225 nm
injection
5 μL
sample
5 mg/mL in methanol