Merck
HPLC Analysis of Isoleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C )
HPLC Analysis of Isoleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C ) application for HPLC
材料
ガードカートリッジ
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLCガード
Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
L-イソロイシン
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
L-イソロイシン
reagent grade, ≥98% (HPLC)
D-イソロイシン
≥98% (TLC)
L-イソロイシン
L-イソロイシン
BioUltra, ≥99.5% (NT)
DL-Isoleucine
99%, FCC, FG
DL-Isoleucine
ReagentPlus®, 99%
L-イソロイシン
99%, FCC, FG
L-イソロイシン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
CONDITIONS
column
Astec CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm
injection
10 μL
sample
300 μg /mL in 30:70 water:methanol