Merck
W329509
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucine
99%, FCC, FG
別名:
DL-2-Amino-3-methylpentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
131.17
FEMA番号:
3295
Beilstein:
1721790
EC Number:
欧州評議会番号:
10127
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
17.010
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
アッセイ
99%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
odorless
SMILES記法
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
A mixture of 4 stereoisomers.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W329509-SAMPLE:
W329509-100G:
W329509-VAR:
W329509-25G:
W329509-BULK:
W329509-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W329509-SAMPLE4061834405887
W329509-100G4061833906439
W329509-1KG
W329509-25G4061834405870