主要文書
8.41562
Sigma-Aldrich
DL-Norvaline
for synthesis
別名:
DL-Norvaline, DL-2-Aminovaleric acid, DL-2-Aminopentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
212-082-7
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
mp
303 °C
溶解性
83.9 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(CCC)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3