Merck
G005338
HPLC Analysis of Isoleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (25 °C )
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 10 μL
sample: 300 μg /mL in 30:70 water:methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    L-Isoleucine, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
    D-Isoleucine, ≥98% (TLC)
標準
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)